Nicotinamide-N-oxide 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: Nicotinamide N-oxide, Pyridine-3-carboxamide N-oxide, 3-Carbamoylpyridine 1-oxide
H61292.14 H61292.22
H61292.14EA 439 CHF
H61292.14 H61292.22
Nicotinamide-N-oxide 98%
Nicotinamide-N-oxide
Formel: C₆H₆N₂O₂
MW: 138,13 g/mol
Melting Pt: 291…293 °C (dec.)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006202
CAS-Nummer: 1986-81-8
EINECS: 217-859-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 97,5%