Geldokumentationssysteme, PhotoDoc-It™ 70
Lieferant: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS
97-0274-05 97-0274-02 97-0274-08 97-0274-11 97-0274-14
732-1249EA 7350 CHF
732-1249 732-1248 732-1226 732-1227 732-1228
Geldokumentationssysteme, PhotoDoc-It™ 70
Photodokumentations-Systeme
PhotoDoc-It™ 70 kann Farbbilder für die Basis-Geldokumentation ohne Film aufnehmen, drucken und speichern.
  • DigiCam 70 Farbkamera mit einer Auflösung von >16 Megapixeln und 5× optischer Zoom
  • Eine leichte Haube schafft eine kompakte Dunkelkammer-Umgebung
  • Speichern der Bilder auf der Speicherkarte oder direktes, kostengünstiges Ausdrucken von Farbbildern im Format 10×15 cm (4×6") mithilfe des enthaltenen Fotodruckers
  • Ethidiumbromid-Filter für fluoreszierende gefärbte Gele (EtBr Rot 570 bis 640 nm) in der Haube, leicht mit anderen Filtertypen austauschbar
  • Kombinationsschloss sichert die Kamera in der Dunkelkammer
B×T×H: 337×241×432 mm
Lieferumfang: System wird mit Farbdrucker und mit oder ohne UV-Tischtransilluminator geliefert.