VWR®, Verdunstungsschutzkugeln für Wasserbäder
Lieferant: VWR Collection
462-7050EA 189 CHF
462-7050 462-7049 462-0584
VWR®, Verdunstungsschutzkugeln für Wasserbäder
Kugeln Kunststoffkugeln
Leichte kostengünstige PP-Kugeln, die die Oberfläche der Flüssigkeit bedecken. Kugeln haben einen Ø von 20 mm, 275 Kugeln bedecken ca. 1000 cm².
  • Verringerung des Wärmeverlusts um 77% und der Verdampfung um 87%
  • Isolierung wie bei einem Festkörper, bei sofortigem Zugang zur Flüssigkeit im Bad