Multiparameter-Messgeräte, tragbar, SevenGo Duo™ / Duo pro™ (SG23 / SG78)
Lieferant: Mettler-Toledo
SevenGo Duo™ SevenGo Duo pro™
665-0191EA 2170 CHF
665-0191 665-0192 665-0195 665-0196 664-0161 664-0162 665-0201 665-0200 664-0163
Multiparameter-Messgeräte, tragbar, SevenGo Duo™ / Duo pro™ (SG23 / SG78)
Elektrochemische Messgeräte pH- und Multi-Parameter-Messgeräte
Tragbare Zweikanal-Messgeräte zur gleichzeitigen Bestimmung von pH, mV, rel. mV, Ionen (SG78), Leitfähigkeit, TDS (Gesamt-Gelöste-Feststoffe), Salinität oder spezifischem Widerstand.
SevenGo Duo™ – Messgerät für pH/Leitfähigkeit (IP 67) für routinemäßige Anwendungen
- Kontrastreiches Display mit großen Ziffern und robustes, wasserdichtes Gehäuse (IP67)
- Automatische Anpassung der Zellkonstante
- 3-Punkt-pH-Kalibrierung mit Auswahl aus vier vordefinierten und einer benutzerdefinierten Puffergruppe
- Datenspeicher für 99 Datensätze
- Automatische Endpunktbestimmung, automatische Puffererkennung und Temperaturkompensation
SevenGo Duo pro™ – Messgerät für pH/Ionen/Leitfähigkeit (IP 67) für höchste Anforderungen
- Intuitive benutzerfreundliche Bedienung, Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung und robustes, wasserdichtes Gehäuse (IP67)
- Automatische Anpassung der Zellkonstante
- Entweder lineare oder segmentierte 5-Punkt-pH-Kalibrierung mit Auswahl aus sieben vordefinierten und einer benutzerdefinierten Puffergruppe
- Fünf vordefinierte Leitfähigkeitsstandards
- 500 GLP-Datensätze mit Datum/Uhrzeit, Sensor-ID sowie Seriennummer, Benutzer- und Proben-ID
Bestellinformation: Nur Messgerät wird ohne Elektroden, aber mit Batterien, Trageschlaufe, Bedienungsanleitung, Testzertifikat und Konformitätserklärung geliefert.
Das Elektroden-Kit umfasst zusätzlich die pH-Kombinationselektrode InLab® Expert Pro-ISM-IP67 und den leitfähigkeitsssensor InLab® 738-ISM (beide IP 67 und mit 1,8 m-Festkabel).
Das Feld-Kit umfasst alle Produkte des Elektroden-Kits und zusätzlich einen kompakten Feldkoffer, Gummihalterung, zwei SevenGo Clips, pH Puffer-Sachets (je 2 Stück: 4,00, 7,00), Sachets mit Leitfähigkeitsstandards (je 2 Stück; 1413 ?S/cm, 12,88 mS/cm) und Kalibrierflaschen.
Das USP/EP-Kit umfasst alle Produkte des Elektroden-Kits (mit Ausnahme der Sensoen), und wird mit diesen Elektroden geliefert: Kombinierte pH-Elektrode InLab® Pure Pro-ISM (2-m-ISM-Kabel) und Edelstahl-Leitfähigkeitssensor InLab® 742-ISM (IP67, 2-m-Kabel).