Doppelplatten-Wischadapter, LyoTool™
Lieferant: MICRONOVA
MZSM56-18 MZSM56-14IR MZSM56-18IR MZSM11-14IR MZSM11-18 MZSM56-14 MZSM11-14 MZSM11-18IR QDBP14-03 QDBP14-02 QDBP14-04 QDBP18-03 MZSM56-14IREO MZSM56-14SIREO
141-1019EA 1140 CHF
141-1019 129-0743 141-1020 141-1017 MICRMZSM11-18 129-0742 129-0973 MICRMZSM11-18IR MICRQDBP14-03 MICRQDBP14-02 MICRQDBP14-04 MICRQDBP18-03 MICRMZSM56-14IREO MICRMZSM56-14SIREO
Doppelplatten-Wischadapter, LyoTool™
Mopps
Ein doppelseitiger Wischbezug, der speziell dafür entwickelt wurde, die Ober- und Unterseite von Gefriertrocknungsregalen in einem Durchgang zu reinigen. Die verstellbaren, komprimierbaren Platten sorgen für gleichmäßigen Druck und konstanten Kontakt für optimale Desinfektion. Funktioniert gut auf allen Arten von Geräteregalen mit einem Abstand von 3 bis 6 Zoll.
  • Reinigt gleichzeitig Ober- und Unterseite der Regale
  • Federbelastete Platten für gleichmäßigen Druck nach oben und unten
  • Vorderer Nasenschutz verhindert Überstehen über das Regal hinaus
  • Durch einfaches Drehen des Knopfs an die Regalhöhe anpassen
  • Glatte NovaPoly™-Bezüge sind ideal zum Ausgeben von IPA oder anderen Desinfektionsmitteln
  • PolySorb™ und PolyMesh™-Bezüge – Rückstandsentfernung sowie Desinfektion
  • Anbringbar an Edelstahlgriffen der SSU-Serie für erweiterte Reichweite
  • Hält starken Desinfektionsmitteln stand
  • Autoklavierbar
Der Micronova LyoTool™ Doppelplatten-Wischadapter verfügt über zwei Acetal-Kompressionsplatten, die durch einfaches Drehen des Knopfs an die Höhe der Regale angepasst werden können. Erhältlich in zwei gängigen Größen für gängige Regalhöhen; einstellbar von 3 bis 4½“ oder 4 bis 6“.