VWR®, Reinraum-Unterwäsche
Lieferant: VWR Collection
113-8810EA 501 CHF
113-8810 113-8812 113-8814 113-8811 113-8813 113-8816 113-8817 113-8819 113-8815 113-8818
VWR®, Reinraum-Unterwäsche
Einweg-Kleidung
Diese Einwegunterwäsche aus bequemem SMS-Vlies besteht aus einem Hemd und einer Hose. Das Set kann als Unterwäsche oder Arbeitskleidung verwendet werden. Kompatibel für die Verwendung in Reinräumen der ISO-Klasse 6.
  • Rundhals-Ausschnitt
  • Lange Ärmel und Hosenbeine
  • Elastische Bündchen an Handgelenk und Knöcheln
  • Latexfrei, elastisch
Gewicht: 35 g/m²
Verpackung: Ein Set (1 Hemd und 1 Hose) einzeln verpackt. 50 Sets pro Beutel, 2 Beutel pro Karton, Karton mit 100 Sets.