VWR®, Reinraum-Haube mit integrierter Gesichtsmaske
Lieferant: VWR
VWR®
113-8807EA 325 CHF
113-8807
VWR®, Reinraum-Haube mit integrierter Gesichtsmaske
Einweg-Kleidung
Diese sterile Schutzhaube ist aus einem atmungsaktivem SMS-Material gefertigt. Die integrierte Gesichtsmaske besteht aus einem Gemisch aus heißluftgezogenen (meltblown) und im Spinnvliesverfahren hergestellten (spunbonded) Polypropylenfasern.
  • Maske filtert 90 % der Partikel mit einer Größe von 0,1 µm
  • Rückseitig mit Bändern
  • Keine Zwischenräume zwischen Haube und Maske
  • Gummis frei von Naturkautschuklatex uns Silikon
  • Helmke-Drum-Test: Kat. II
  • Steril (SAL-Wert 10−6)
Ideal für den Einsatz in der sterilen Reinraumproduktion oder Forschung.
Für Reinräume der Klasse 1000, ISO 6 geeignet.
Gewicht (Haube): 60 g/m²
Verpackung: Vakuumverpackt für zusätzliche Sterilitätssicherheit.