NANOCOLOR® Photometrisches Röhrchen-Testkit für BSB₅
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
918994 918995 985822 985825
MANA918994EA 79 CHF
MANA918994 MANA918995 MANA985822 MANA985825
NANOCOLOR® Photometrisches Röhrchen-Testkit für BSB₅
Umwelt-Prüfkits
Photometrisches Testkit zur Bestimmung von BOD₅ in Wasserproben.
  • Messung direkt im Teströhrchen, spart Zeit und verringert die Exposition gegenüber chemischen Reagenzien
  • Barcodierte Rundküvetten für einfachen Testaufruf in NANOCOLOR® Spektralphotometern
  • Präzise vordosierte Reagenzien mit gleichbleibend hoher Qualität von Charge zu Charge
  • Farbige Piktogramm-Anleitungen und einfache Handhabung der Rundküvetten
  • 16 mm (AD) Rundküvetten für einfaches Pipettieren
Die Testkits werden in 16-mm-(AD)-Röhrchen bewertet. Sie sind auf NANOCOLOR® Photometern vorprogrammiert und auch mit METTLER TOLEDO Easy VIS und Easy UV kompatibel. Programmierdaten für andere Spektralphotometer sind verfügbar.
Meerwasseranalyse: Ja
Gefährliches Material: Ja
Anmerkung: Messbereich auf NANOCOLOR VIS II
Bestellinformation:
Lieferumfang: Robuste Box mit 3 Teströhrchen und Reagenzien.