VWR®, Blockthermostate, analog
Lieferant: VWR Collection
460-0354EA 426 CHF
460-0354 460-0355 460-0356 460-0357
VWR®, Blockthermostate, analog
Blockthermostate Blockthermostate, analog
Vielseitig einsetzbar, hohe Wattleistung, konstante Temperatur. Die analogen Blockthermostate von VWR® sind kostengünstig, flexibel und kompakt.
  • Kompaktes Design mit geringem Platzbedarf
  • Temperaturbereich, niedrig: Von Umgebungstemperatur + 5 bis 100 °C, hoch: 75 bis 150 °C
  • Universalgerät für eine Vielzahl von Anwendungen
  • Hervorragende Temperaturgleichmäßigkeit
  • Passend für austauschbare, modulare Heizblöcke von VWR® für Röhrchen mit einem Füllvolumen von 0,2 bis 50 ml
  • Kann bei Temperaturen von 18 bis 33 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 20 bis 80