Rotoren für Zentrifugen, 5910 Ri
Lieferant: EPPENDORF
5895155.006 5895160.000 5895170.005 5895171.001 5895180.000 5895181.007
521-2324EA 1200 CHF
521-2324 521-2325 521-2326 521-2327 521-2328 521-2329
Rotoren für Zentrifugen, 5910 Ri
Zentrifugen Rotoren
Eppendorf Rotoren für Zentrifuge 5910 RI - Präzision in der gekühlten Zentrifugation. Passen Sie Ihre Experimente mit unterschiedlichen Kapazitäten und Geschwindigkeiten individuell an. Ergänzen Sie es mit vielseitigen Bechern und Adaptern für eine effiziente Probenverarbeitung. Ideal für temperaturempfindliche Anwendungen, gewährleistet Genauigkeit und Reproduzierbarkeit.
  • Präzisionsgefertigt für optimale Probentrennung
  • Alle Festwinkelrotoren, Rotordeckel, Becher, Verschlüsse und Adapter können autoklaviert werden (121 °C, 20 min)
  • Zubehör (Adapter und