Rotoren für Zentrifugen 5920 R
Lieferant: EPPENDORF
5895101.003 5895117.007 5895118.003 5895100.007 5895190.006
521-2490EA 1600 CHF
521-2490 521-2498 521-2499 521-2489 521-2509
Rotoren für Zentrifugen 5920 R
Zentrifugen Rotoren
Eppendorf Rotoren für Zentrifuge 5920 R - Präzision in der gekühlten Großraumzentrifugation. Passen Sie Ihre Experimente mit unterschiedlichen Kapazitäten und Geschwindigkeiten individuell an. Ergänzen Sie es mit vielseitigen Eimern und Adaptern für eine effiziente Probenverarbeitung. Ideal für Anwendungen mit hohem Durchsatz, gewährleistet Genauigkeit und Reproduzierbarkeit.
  • Präzisionsgefertigt für optimale Probentrennung
  • Alle Festwinkelrotoren, Rotordeckel, Becher, Verschlüsse und Adapter können autoklaviert werden (121 °C, 20 min)
  • Zubehör (Adapter und