Avantor® Genesis, HPLC-Säulen, Cyano
Lieferant: Avantor
FM15965EEA 1380 CHF
FM15965E FM25965E FM15965ER
Avantor® Genesis, HPLC-Säulen, Cyano
Chromatographiesäulen
Avantor® Genesis-Phasen basieren auf hochreiner, metallfreier, sphärischer Silica. Sie eignen sich für die Analyse einer Vielzahl von Analyten.
  • Ausgezeichnete Peakform und Effizienz
  • Lange Säulenlebensdauer