Vydac 218MS C18, HPLC-Säulen
Lieferant: Avantor
218MS5C0150EA 330 CHF
218MS5C0150 218MS5205 218MS5.310 218MS5215 218MS5415 218MS51 218MS54 218MS510 218MS15204 218GD54MS/N 218GK54MS/N
Vydac 218MS C18, HPLC-Säulen
Chromatographiesäulen
Vydac MS-Säulen sind eine spätere Entwicklung von Grace für die Umkehrphasen-HPLC-Trennung von Biomolekülen.
  • Fünf Umkehrphasenchemien
  • Hervorragende Spitzenform mit wenig oder keinem TFA
  • Hohe Proteinausbeuten erleichtern das Scale-Up
Ein proprietäres Oberflächenbehandlungs- und Bindungsverfahren verleiht Vydac MS-Säulen eine einzigartige Selektivität. Durch eine Vielzahl von Umkehrphasen eignet sich diese Produktlinie für die Analyse kleiner Peptide bis hin zu großen intakten, nicht denaturierten Proteinen.
Polymerbindung, höchste hydrophobeMore Product Information