Einweg-Probenehmer, ViscoThief, SteriWare®
Lieferant: Sampling Systems
8055H-1000 8055H-1000S 8055H-500 8055H-500S 8055P-1000 8055P-500 8055H-1500 8055H-1500S
300-2010EA 414 CHF
300-2010 300-2011 300-2012 300-2013 300-2014 300-2015 SAMP8055H-1500 300-0343
Einweg-Probenehmer, ViscoThief, SteriWare®
Probenehmer Probenehmer (Einweg)
Der Einweg-Viskosensammler ist für Cremes, Pasten und Gele konzipiert. Die robuste HDPE- und PP-Konstruktion ermöglicht eine Vielzahl von Anwendungen zur Prüfung von Flüssigkeiten und niedrigen Viskositäten.
  • Kein Risiko von Kreuzkontaminationen (Kann direkt aus dem Beutel verwendet werden)
  • Silikonsiegel für eine verbesserte Leistung
  • Montiert in einer Klasse 100000 Reinraumumgebung
Zum schnellen Probennehmen aus Tanks, Fässern und Containern in Industrien wie Pharma, Nahrung, Chemie, Kosmetik, Biotechnologie. Vorsterilisierte Ausführungen sind verfügbar.
Zertifizierungen: Entspricht FDA, EU 10/2011 und EC 1935/2004. BSE/TSE frei. Komplette Charge nachverfolgbar, ATEX Kennzeichnung.
Verpackung: Einzeln in hitzeversiegelten PE-Beuteln verpackt.