Cilnidipin 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
3-Cinnamyl 5-(2-methoxyethyl) 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic Acid 2-Methoxyethyl (2E)-3-Phenyl-2-propenyl Ester, 2-Methoxyethyl (2E)-3-Phenyl-2-propenyl 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylate
461750010
461750050
ACRO461750010EA
58.5
CHF
ACRO461750010
ACRO461750050
Cilnidipin 99%
Cilnidipine
Formel:
C₂₇H₂₈N₂O₇ MW: 492,53 g/mol Melting Pt: 110 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00865853 CAS-Nummer: 132203-70-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Off-white to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 108 to 112 °C |
Loss on drying | ≤1 % |
HPLC | ≥98.5 % |