Ceftazidime pentahydrate 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
461730050
461730250
ACRO461730050EA
83.1
CHF
ACRO461730050
ACRO461730250
Ceftazidime pentahydrate 98%
Ceftazidime pentahydrate
Formel:
C₂₂H₃₂N₆O₁₂S₂ Melting Pt: >150 °C (dec.) Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00153936 CAS-Nummer: 78439-06-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | 13 to 15 % (0.1g) |
HPLC | ≥97.5 % |