Desvenlafaxine 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-(2-(Dimethylamino)-1-(1-hydroxycyclohexyl)-ethyl)phenol, O-Desmethylvenlafaxine, 4-[2-(Dimethylamino)-1-(1-hydroxycyclohexyl)ethyl]phenol, Desvenlafaxine
461570010 461570050
ACRO461570010EA 59.3 CHF
ACRO461570010 ACRO461570050
Desvenlafaxine 97%
Desvenlafaxine
Formel: C₁₆H₂₅NO₂
MW: 263,38 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00871934
CAS-Nummer: 93413-62-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %