Gemcitabine hydrochloride 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
461060010 461060050
ACRO461060010EA 121 CHF
ACRO461060010 ACRO461060050
Gemcitabine hydrochloride 98%
Gemcitabine hydrochloride
Formel: C₉H₁₂ClF₂N₃O₄
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01735988
CAS-Nummer: 122111-03-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 98 to 102 %
HPLC ≥97.5 %
Optical rotation +43° to +50° (1 % in water)