Lamotrigin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: 6-(2,3-Dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5-diamine, 3,5-Diamino-6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazine
460850010 460850050
ACRO460850010EA 59.1 CHF
ACRO460850010 ACRO460850050
Lamotrigin 98%
Lamotrigine
Formel: C₉H₇Cl₂N₅
MW: 256,09 g/mol
Melting Pt: 218 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00865333
CAS-Nummer: 84057-84-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 216 to 220 °C
Loss on drying ≤0.5 % (105 °C, 3 h)
HPLC ≥97.5 %