2,4-Dichlorchinazolin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
460730050
460730250
ACRO460730050EA
47.4
CHF
ACRO460730050
ACRO460730250
2,4-Dichlorchinazolin 98%
2,4-Dichloroquinazoline
Formel:
C₈H₄Cl₂N₂ Melting Pt: 115…121 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00091950 CAS-Nummer: 607-68-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow to light brown Powder or crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 116 to 123 °C |
GC | ≥97.5 % |