Pyrimethamine 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
5-(4-Chlorophenyl)-6-ethylpyrimidine-2,4-diamine, 5-(4-Chlorophenyl)-6-ethyl-2,4-pyrimidinediamine
461200010
461200050
ACRO461200010EA
47.9
CHF
ACRO461200010
ACRO461200050
Pyrimethamine 98%
Pyrimethamine
Formel:
C₁₂H₁₃ClN₄ MW: 248,71 g/mol Melting Pt: 241 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00057350 CAS-Nummer: 58-14-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 239 to 243 °C |
Loss on drying | ≤0.5 % (105 °C, 4 h) |
HPLC | ≥97.5 % |