Hexyl-nicotinat 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: Nicotinic Acid Hexyl Ester
460090050 460090250
ACRO460090050EA 39.3 CHF
ACRO460090050 ACRO460090250
Hexyl-nicotinat 98%
Hexyl nicotinate
Formel: C₁₂H₁₇NO₂
MW: 207,27 g/mol
Siedepunkt: 329 °C (760 mmHg)
Dichte: 1.02 g/cm³
Flash-Pt: 128 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00023587
CAS-Nummer: 23597-82-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4890 to 1.4910 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥97.5 %