4-Chlor-1H-pyrazol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
459920050 459920250
ACRO459920050EA 68 CHF
ACRO459920050 ACRO459920250
4-Chlor-1H-pyrazol 98%
4-Chloro-1H-pyrazole
Formel: C₃H₃ClN₂
MW: 102,5200 g/mol
Melting Pt: 71…73 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00159634
CAS-Nummer: 15878-00-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to brown Powder or crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %