2-Chlor-3-methoxybenzoesäure 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
2-Chloro-m-anisic acid
459900010
459900050
ACRO459900010EA
76.8
CHF
ACRO459900010
ACRO459900050
2-Chlor-3-methoxybenzoesäure 97%
2-Chlor-3-methoxybenzoesäure
Formel:
C₈H₇ClO₃ MW: 186,59 g/mol Melting Pt: 161…165 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07784399 CAS-Nummer: 33234-36-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Powder or crystalline powder or needles |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 160 to 165 °C |
HPLC | ≥96.0 % |