2-Methylpyrimidin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
459860010 459860050
ACRO459860010EA 243 CHF
ACRO459860010 ACRO459860050
2-Methylpyrimidin 98%
2-Methylpyrimidine
Formel: C₅H₆N₂
MW: 94,12 g/mol
Siedepunkt: 130…132 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –6 °C
Dichte: 1.0132 g/cm³
Flash-Pt: 37.8 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00128182
CAS-Nummer: 5053-43-0
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4890 to 1.4940 (20°C, 589 nm)
Water ≤2.5 %
GC ≥97.5 %