Bergapten 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: 5-Methoxypsoralen, 4-Methoxyfuro[3,2-g]benzopyran-7-one, 4-Methoxy-7H-furo[3,2-g]chromen-7-one
460660010 460660050 460660250
ACRO460660010EA 62.3 CHF
ACRO460660010 ACRO460660050 ACRO460660250
Bergapten 98%
Bergapten
Formel: C₁₂H₈O₄
Melting Pt: 190…193 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00010272
CAS-Nummer: 484-20-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 189 to 193 °C
Loss on drying ≤2 %
HPLC ≥97.5 %