cis,cis-1,3,5-Cyclohexanetriol dihydrate 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
458950010 458950050
ACRO458950010EA 47.1 CHF
ACRO458950010 ACRO458950050
cis,cis-1,3,5-Cyclohexanetriol dihydrate 98%
cis,cis-1,3,5-Cyclohexanetriol dihydrate
Formel: C₆H₁₂O₃·2H₂O
Melting Pt: 108…110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150671
CAS-Nummer: 60662-54-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water 19 to 24 %
GC ≥97.5 %