Pyrrolidine-3-carboxylic acid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
H-DL-β-Pro-OH
459110010
459110050
ACRO459110010EA
83.2
CHF
ACRO459110010
ACRO459110050
Pyrrolidine-3-carboxylic acid 98%
Pyrrolidine-3-carboxylic acid
Formel:
C5H9NO2 Melting Pt: 182…184 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01318699 CAS-Nummer: 59378-87-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light orange Powder or solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Elemental Analysis | ≥11.86 to ≤12.47 % Nitrogen |