Abacavir sulphate 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: ((1S,4R)-4-(2-Amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purin-9-yl)cyclopent-2-en-1-yl)methanol hemisulphate
458860010 458860050
ACRO458860010EA 63.6 CHF
ACRO458860010 ACRO458860050
Abacavir sulphate 99%
Abacavir sulphate
Formel: C₂₈H₃₈N₁₂O₆S
MW: 670.74 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD04112763
CAS-Nummer: 188062-50-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 %
HPLC ≥98.5 %