Lovastatin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 6alpha-Methylcompactin, Monacolin K, Mevinolin, (S)-(1S,3R,7S,8S,8aR)-8-(2-((2R,4R)-4-Hydroxy-6-oxotetrahydro-2H-pyran-2-yl)ethyl)-3,7-dimethyl-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl 2-methylbutanoate
458830050 458830250 458831000
ACRO458830050EA 83.1 CHF
ACRO458830050 ACRO458830250 ACRO458831000
Lovastatin 98%
Lovastatin
Formel: C₂₄H₃₆O₅
MW: 404,55 g/mol
Melting Pt: 175 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00072164
CAS-Nummer: 75330-75-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %