8-Bromisochinolin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
458760010 458760050
ACRO458760010EA 67.2 CHF
ACRO458760010 ACRO458760050
8-Bromisochinolin 97%
8-Bromoisoquinoline
Formel: C₉H₆BrN
Melting Pt: 78…81 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04973298
CAS-Nummer: 63927-22-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light brown Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 74 to 82 °C
GC ≥96.0 %