4-Bromisoxazol 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
458730010 458730050
ACRO458730010EA 35.6 CHF
ACRO458730010 ACRO458730050
4-Bromisoxazol 95%
4-Bromoisoxazole
Formel: C₃H₂BrNO
MW: 147,9600 g/mol
Melting Pt: 39…41 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD02179569
CAS-Nummer: 97925-43-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 43 °C
GC ≥94.0 %