Indometacin
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
458030050
458030250
458031000
ACRO458030050EA
42.7
CHF
ACRO458030050
ACRO458030250
ACRO458031000
Indometacin
Indomethacin
Formel:
C₁₉H₁₆ClNO₄ MW: 357.80 g/mol Melting Pt: 155 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00057095 CAS-Nummer: 53-86-1 UN: 2811 ADR: 6.1 II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow to light beige Crystalline powder (May have a pink hue) |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 156 to 165 °C |
Loss on drying | ≤0.5 % (100 °C, 2 h, 5 mm Hg) |
HPLC | ≥97.5 % |