Evodiamine 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
457890010 457890050
ACRO457890010EA 71 CHF
ACRO457890010 ACRO457890050
Evodiamine 98%
Evodiamine
Formel: C₁₉H₁₇N₃O
MW: 303.365 g/mol
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD06407824
CAS-Nummer: 518-17-2
UN: 2811
ADR: 6.1 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %