Anthralin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: Dithranol1,8,9-Trihydroxyanthracen1,8,9-Anthracentriol1,8-Dihydroxyanthracen-9(10H)-onAnthranol
ACRO457770050EA 97.9 CHF
ACRO457770050 ACRO457770250 ACRO457770010
Anthralin 97%
Anthralin
Formel: C₁₄H₁₀O₃
MW: 226,23 g/mol
Melting Pt: 178…181 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00053409
CAS-Nummer: 1143-38-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to red Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 178 to 182 °C
HPLC ≥96.0 %