Iod, erfüllt analytische Spezifikationen von BP, Ph. Eur., USP
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
457760010
457760500
457762500
ACRO457760010EA
256
CHF
ACRO457760010
ACRO457760500
ACRO457762500
Iod, erfüllt analytische Spezifikationen von BP, Ph. Eur., USP
Iod
Formel:
I₂ MW: 253.81 g/mol Siedepunkt: 185 °C (760 mmHg) Melting Pt: 113 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011355 CAS-Nummer: 7553-56-2 UN: 3495 ADR: 8 III Merck Index: 13,05036 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Greyish-violet Brittle plates or crystals with metallic sheen |
Titration Iodometric | 99.8 to 100.5 % |
Non-volatile matter | ≤0.05 % |
Chloride and Bromide | ≤250 ppm |