3-Amino-1-methyl-1H-pyrazol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1-Methyl-1H-pyrazol-3-amine, 3-Amino-1-methylpyrazole, 1-Methyl-1H-pyrazol-3-ylamine, 3-Amino-1-methyl-1H-pyrazole
456730050
456730250
ACRO456730050EA
44.4
CHF
ACRO456730050
ACRO456730250
3-Amino-1-methyl-1H-pyrazol 97%
3-Amino-1-methyl-1H-pyrazole
Formel:
C₄H₇N₃ MW: 97.12 g/mol Siedepunkt: 93…94 °C (.5 mmHg) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00466340 CAS-Nummer: 1904-31-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow to green to brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5400 to 1.5450 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤1.5 % |
GC | ≥96.0 % |