Essigsäure 50% in Wasser
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
456870050 456870250
ACRO456870050EA 62.4 CHF
ACRO456870050 ACRO456870250
Essigsäure 50% in Wasser
Essigsäure
Formel: H₃CCOOH
Flash-Pt: >60 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00036152
CAS-Nummer: 64-19-7
UN: 2790
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Solution
Titration with NaOH 49.0 to 51.0 %