Diallylmethylamine 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
456340050 456340250 456341000
ACRO456340050EA 55.4 CHF
ACRO456340050 ACRO456340250 ACRO456341000
Diallylmethylamine 98%
Diallylmethylamine
Formel: C₇H₁₃N
Siedepunkt: 111 °C (760 mmHg)
Dichte: 0.789 g/cm³
Flash-Pt: 7 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00039824
CAS-Nummer: 2424-01-3
UN: 2733
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4290 to 1.4310 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %