Docetaxel 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: Taxotere
456260010 456262500
ACRO456260010EA 748 CHF
ACRO456260010 ACRO456262500
Docetaxel 98%
Docetaxel
Formel: C₄₃H₅₃NO₁₄
MW: 807.89 g/mol
Melting Pt: 186…192 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00800737
CAS-Nummer: 114977-28-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤6 %
HPLC ≥97.5 %