Cloxacillin sodium salt monohydrate
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
455300010 455300050
ACRO455300010EA 63.2 CHF
ACRO455300010 ACRO455300050
Cloxacillin sodium salt monohydrate
Cloxacillin sodium salt monohydrate
Formel: C₁₉H₁₈ClN₃O₅S
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00150735
CAS-Nummer: 7081-44-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water 3.0 to 5.0 %
HPLC ≥94 %