6-Methyl-3,5-heptadien-2-one 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 6-Methylhepta-3,5-dien-2-one
453210050 453210250 453211000
ACRO453210050EA 50.8 CHF
ACRO453210050 ACRO453210250 ACRO453211000
6-Methyl-3,5-heptadien-2-one 96%
6-Methyl-3,5-heptadien-2-one
Formel: C₈H₁₂O
MW: 124,18 g/mol
Siedepunkt: 168 °C
Dichte: 0.893 g/cm³
Flash-Pt: 80 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00043647
CAS-Nummer: 1604-28-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5340 to 1.5360 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 %