5-Cyclopropyl-1,2,4-oxadiazol-3-amine 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
450030010 450030050
ACRO450030010EA 246 CHF
ACRO450030010 ACRO450030050
5-Cyclopropyl-1,2,4-oxadiazol-3-amine 97%
5-Cyclopropyl-1,2,4-oxadiazol-3-amine
Formel: C₅H₇N₃O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11847813
CAS-Nummer: 868696-42-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %