Lithiumsulfat, wasserfrei zur Analyse
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
447550010 447552500
ACRO447550010EA 273 CHF
ACRO447550010 ACRO447552500
Lithiumsulfat, wasserfrei zur Analyse
Lithium sulphate
Formel: Li₂O₄S
MW: 109.95 g/mol
Siedepunkt: 1377
Melting Pt: 859 °C
Dichte: 2.22 g/cm³
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011086
CAS-Nummer: 10377-48-7
Merck Index: 12,05569
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Water ≤1 %
Solubility (10 % in water) Clear colorless to slightly hazy
Titration after Ion exchange ≥98.5 %
Calcium (Ca) ≤0.02 %
Iron (Fe) ≤0.005 %
Magnesium (Mg) ≤0.02 %
Potassium (K) ≤0.02 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.002 %