Natriumacetat Trihydrat für die HPLC
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Acetic acid sodium salt trihydrate
446200010
446202500
ACRO446200010EA
96.9
CHF
ACRO446200010
ACRO446202500
Natriumacetat Trihydrat für die HPLC
Natriumacetat Trihydrat
Formel:
H₃CCOONa·3H₂O Melting Pt: 58 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00071557 CAS-Nummer: 6131-90-4 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystals |
UV | at 254 nm A: ≤0.02 |
pH | 7.5 to 9.2 |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % |
Insoluble matter | ≤0.0005 % |