4-Thiazolcarbonsäure 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: Thiazole-4-carboxylic acid
443970010 443970050
ACRO443970010EA 70.9 CHF
ACRO443970010 ACRO443970050
4-Thiazolcarbonsäure 97%
4-Thiazolecarboxylic acid
Formel: C₄H₃NO₂S
MW: 129,1371 g/mol
Melting Pt: 195…199 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00623589
CAS-Nummer: 3973-08-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 190 to 205 °C
Loss on drying ≤3 %
HPLC ≥96.0 %