p-Toluenesulphonyl cyanide 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: 4-Methylbenzenesulphonyl cyanide, Tosyl cyanide
455820010 455820050
ACRO455820010EA 57.4 CHF
ACRO455820010 ACRO455820050
p-Toluenesulphonyl cyanide 95%
p-Toluenesulphonyl cyanide
Formel: C₈H₇NO₂S
MW: 181,21 g/mol
Melting Pt: 47…50 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00009977
CAS-Nummer: 19158-51-1
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 50 °C
HPLC ≥94 %