Ethyl-4-chlor-8-cyanchinolin-3-carboxylat 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: Ethyl 4-chloro-8-cyanoquinoline-3-carboxylate
449680010 449680050
ACRO449680010EA 143 CHF
ACRO449680010 ACRO449680050
Ethyl-4-chlor-8-cyanchinolin-3-carboxylat 97%
Ethyl-4-chlor-8-cyanchinolin-3-carboxylat
Formel: C₁₃H₉ClN₂O₂
MW: 260,68 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00173414
CAS-Nummer: 77173-67-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 %
HPLC ≥96.0 %