Mexiletin Hydrochlorid
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
372910050 372910250 372911000
ACRO372910050EA 34.3 CHF
ACRO372910050 ACRO372910250 ACRO372911000
Mexiletin Hydrochlorid
Mexiletin Hydrochlorid
Formel: C₁₁H₁₇NO
Melting Pt: 202 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00216024
CAS-Nummer: 5370-01-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 200 to 205 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %