Calcium iodate, rein
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
318410025 318411000 318415000
ACRO318410025EA 370 CHF
ACRO318410025 ACRO318411000 ACRO318415000
Calcium iodate, rein
Calcium iodate
Formel: CaI₂O₆
MW: 389,881 g/mol
Melting Pt: 540 °C (dec.)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00036265
CAS-Nummer: 7789-80-2
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light beige Crystalline powder
Titration Iodometric ≥96 %